Learn More
N-(n-Butyl)thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322187 10 g 10 Gramm
11312187 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09654.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1516-32-1 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1516-32-1
Summenformel C5H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00022173
InChI-Schlüssel GMEGXJPUFRVCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2-thiourea, n-butylthiourea, thiourea, butyl, n-butyl thiourea, butyl-2-thiourea, thiourea, n-butyl, usaf d-5, 1-butylthiourea, urea, 1-butyl-2-thio, n-n-butyl thiourea
PubChem CID 1551919
IUPAC-Name Butylthioharnstoff
SMILES CCCCNC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)thiourea
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 1744779
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 98%