Learn More
N-N-Butyldiethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10276100 1 L Glasflasche 1 Liter
10031740 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10237023 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276100 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154360010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-79-4
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.24
MDL-Nummer MFCD00002856
InChI-Schlüssel GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC-Name 2-[Butyl(2-Hydroxyethyl)aminoethanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-N-Butyldiethanolamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Braun bis Braun-Rot
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 264.0°C to 278.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Brechungsindex 1.4615 to 1.4635
Menge 1 L
Beilstein 04, 285
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 161.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver