Learn More
N-n-Butyldiethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352367
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11352367 500 g 500 Gramm
11342367 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11352367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09953.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.245 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-79-4
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.245
MDL-Nummer MFCD00002856
InChI-Schlüssel GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC-Name 2-[Butyl(2-Hydroxyethyl)aminoethanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material N-n-Butyldiethanolamine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.968
Siedepunkt 268°C to 272°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1739642
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 98%