Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461799
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15461799 250 mg 250 Milligramm
15441799 1 g 1 Gramm
15451799 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15461799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64535.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152670-41-2
Summenformel C32H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 436.558
MDL-Nummer MFCD09261380
InChI-Schlüssel SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
PubChem CID 18958605
IUPAC-Name N-[4-[4-(Naphthalen-1-ylamino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Menge 250 mg
Beilstein 3484371
Formelmasse 436.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest