Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055826
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64502.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123847-85-8
Summenformel C44H32N2
Molekulargewicht (g/mol) 588.754
MDL-Nummer MFCD03093246
InChI-Schlüssel IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
IUPAC-Name N-[4-[4-(N-Naphthalen-1-ylanilin)phenyl]phenyl]-N-phenylnaphthalen-1-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Schmelzpunkt 279°C to 283°C
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 8022378
Formelmasse 588.75
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver