Learn More
N,N-Di-n-Butylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363356 500 g 500 Gramm
11343356 25 g 25 Gramm
11353356 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12755.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 761-65-9 | C9H19NO | 157.26 g/mol
N,N-Di-n-butylformamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Di-n-Butylformamid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 761-65-9
Summenformel C9H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.26
MDL-Nummer MFCD00003289
InChI-Schlüssel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-Name N,N-Dibuthylformamid
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Di-n-butylformamide
Schmelzpunkt <-30°C
Dichte 0.864
Siedepunkt 119°C to 120°C (15 mmHg)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Brechungsindex 1.4445
Menge 500 g
Beilstein 636100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.26
Reinheit (%) 99%