Learn More
N,N'-Di-n-Butylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432808 50 g 50 Gramm
11442808 250 g 250 Gramm
11422808 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16783.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Di-n-Butylthioharnstoff wird in Vulkanisationsbeschleunigern und Korrosionshemmern für die Metallbehandlung verwendet. Es wird als Leder-, Kunststoff- und Gummihilfsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-46-6
Summenformel C9H20N2S
Molekulargewicht (g/mol) 188.333
MDL-Nummer MFCD00004926
InChI-Schlüssel KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
IUPAC-Name 1,3-Dibutylthioharnstoff
SMILES CCCCNC(=S)NCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-n-butylthiourea
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 507434
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 188.34
Reinheit (%) 98%