Learn More
N,N'-Diallyl-L-Tartardiamid, Elektrophoresereagenz, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410617
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410617 250 g 250 Gramm
15400617 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66587.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58477-85-3
Summenformel C10H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00008640
InChI-Schlüssel ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Synonym n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Namenshinweis Electrophoresis Reagent
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Farbe Weiß
Menge 250 g
Beilstein 1712934
IUPAC-Name (2R,3S)-2,3-Dihydroxy-N,N'-bis(prop-2-en-1-yl)butandiamid
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken