Learn More
(+)-N,N'-Dibenzyl-l-tartardiamid, 99 % e.e., Thermo Scientific™
Catalog Number 10471484
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material (+)-N, N'-Dibenzyl-L-tartaric diamide
Namenshinweis 99% ee
CAS 88393-56-0
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H20N2O4
MDL-Nummer MFCD00064478
Menge 5 g
Spezifische Drehung +80° to +86° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Synonym 2r,3r-n1,n4-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, dibenzyl tartramide, n,n'-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n-dibenzyl-l-tartaric diamide, +-n,n'-dibenzyl-l-tartaric diamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxybutanediamide, n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartaric diamide
InChI-Schlüssel BBYSAHVLSFBCMN-MNSHXRSINA-N
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2R,3R)-N,N'-ibenzyl-2,3-dihydroxybutandiamid
Molekulargewicht (g/mol) 328.37
PubChem CID 7271811
Formelmasse 328.37
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver