Learn More
N,N'-Dibenzylethylendiamin-Diacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17962906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962906 25 mg 25 Milligramm
17920746 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0513.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N'-Dibenzylethylendiamin-Diacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
CAS 122-75-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
IUPAC-Name Essigsäure;n,N'-Dibenzylethan-1,2-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
Menge 25 mg
Formelmasse 360,2049 g/mol