missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dibenzylformamid, TRC

Artikelnummer. 30350048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4171001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N-Dibenzylformamide
CAS 5464-77-7
Summenformel C15H15NO
Menge 1 g
Synonym N,N-Bis(phenylmethyl)formamide, Dibenzylformamide, NSC 5982
InChI-Formel InChI=1S/C15H15NO/c17-13-16(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2
SMILES O=CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC-Name N,N-Dibenzylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 225.29
Formelmasse 225.1154
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.