Learn More
N,N-Dibutylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383017 5 g 5 Gramm
11393017 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11383017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13390.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-29-6
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.35
MDL-Nummer MFCD00035799
InChI-Schlüssel FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
PubChem CID 61154
IUPAC-Name N,N-Dibutylanilin
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dibutylaniline
Dichte 0.906
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2210422
Formelmasse 205.35
Reinheit (%) 97%