Learn More
N,N-Dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10214380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10214380 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10204380 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 €
    654.00 € / 500 Milliliter
    Sparen 61.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 761-65-9 | Molecular Formula: C9H19NO | Molecular Weight: 157.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761-65-9
Summenformel C9H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.26
MDL-Nummer MFCD00003289
InChI-Schlüssel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-Name N,N-Dibuthylformamid
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spécification
Chemischer Name oder Material N, N-Dibutylformamide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON[(CH2)3CH3]2
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 500 mL
Beilstein 03,443F
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 157.26
Reinheit (%) 99+%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.