Learn More
N,N-Dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2691861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10204380
Marke: Thermo Scientific Acros 112980100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 761-65-9
Summenformel C9H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.26
MDL-Nummer MFCD00003289
InChI-Schlüssel NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC-Name N,N-Dibuthylformamid
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dibutylformamide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON[(CH2)3CH3]2
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 10 mL
Beilstein 03,443F
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 157.26
Reinheit (%) 99+%