Learn More
N,N'-Dibutylharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Dibutylurea |
| CAS | 1792-17-2 |
| Summenformel | C9H20N2O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,3-Di-n-butylurea, 1,3-Dibutylurea, Dibutylurea, N,N'-Di-n-butylurea, N,N'-Dibutylurea, NSC 131939, SRI 434-37 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NCCCC |
| IUPAC-Name | 1,3-Dibutylharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.27 |
| Formelmasse | 172.1576 |