Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474413 500 g 500 Gramm
11454413 25 g 25 Gramm
11464413 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11474413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10973.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    91.65 € / 500 Gramm
    Sparen 10.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.333 g/mol
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid ist ein carboxylaktivierendes Reagenz, das in der Peptidsynthese eingesetzt wird. Es dient als Trocknungsmittel für die Zubereitung von Amiden, Ketonen und Nitrilen. Es ist an der Herstellung von Estern beteiligt, indem es tertiäre Alkohole mit Carbonsäure reagieren lässt. Es wird für die stereochemische Inversion von sekundären Alkoholen unter Bildung von Formylester und anschließender Verseifung verwendet. Es ist mit Dimethylsulfoxid verbunden und wird bei der Pfitzner-Moffatt-Oxidation zur Umwandlung von Alkoholen in Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform, Dichlormethan, Acetonitril, Tetrahydrofuran und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-75-0
Summenformel C13H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 206.333
MDL-Nummer MFCD00011659
InChI-Schlüssel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-Name N,N'-Dicyclohexylmethandiimin
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 154°C to 156°C (11 mmHg)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 610662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3096
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 99%