Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, TRC
Artikelnummer. 30385976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385976 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30385976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43850010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C13 H22 N2
Menge 10 g
Synonym 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
Formelmasse 206.1783
Reinheit (%) >95