Learn More
N,N-DidemethylN,N-Diethyl Benzydamin, TRC
Artikelnummer. 30134522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134522 500 mg 500 Milligramm
30004961 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB275750500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47448-66-8
Summenformel C21 H27 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 337.46
Synonym 1-Benzyl-3-[3-(diethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Diethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride;
IUPAC-Name 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-diethylpropan-1-amin
SMILES CCN(CC)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3
Formelmasse 337.2154
Reinheit (%) >95%