Learn More
N,N-Didesmethyldiltiazemhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30372588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372588 10 mg
30380405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30372588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44105010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116050-35-2
Summenformel C20H23ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 422.93
Synonym (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formelmasse 422.1067