Learn More
N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30380405
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Menge
30380405 50 mg
30372588 10 mg
2 options
Artikelnummer. 30380405
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD44105050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116050-35-2
Chemischer Name oder Material N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Formelmasse 422.1067
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Summenformel C20H23ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 422.93
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Synonym (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
Spezifikation
Menge 50 mg