Learn More
N,N-Diethyl-3-methyl-d3-benzamid-2,4,5,6-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DEET D7 (methyl D3 phenyl D4) |
| CAS | 1219799-37-7 |
| Summenformel | C12 2H7 H10 N O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-Tetradeuterio-N,N-Diethyl-5-(Trideuteriomethyl)benzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.31 |
| Formelmasse | 198.175 |