Learn More
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium-Imidodisulfurylfluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium Imidodisulfuryl Fluoride |
| CAS | 1079129-48-8 |
| Summenformel | C8 H20 N O . F2 N O4 S2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H20NO.F2NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;1-8(4,5)3-9(2,6)7/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[N+](C)(CC)CCOC.FS(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)F |
| IUPAC-Name | Bis(fluorsulfonyl)azanid; Diethyl-(2-methoxyethyl)-methylazanium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 326.382 |
| Formelmasse | 326.078 |