Learn More
N,N-Diethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495636
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11495636 500 g 500 Gramm
11475636 25 g 25 Gramm
11485636 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11495636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20762.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 685-91-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-Diethylacetamide was used to investigate the spectroscopic properties ofN,N-diethyl-2-[(4-substituted)phenylsulfinyl] acetamides. It is commonly used as drug solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethylacetamid wurde zur Untersuchung der spektroskopischen Eigenschaften von N,N-Diethyl-2-[(4-substituierten)Phenylsulfinyl]-Acetamiden verwendet. Wird häufig als Lösungsmittel für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 685-91-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00009047
InChI-Schlüssel AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylacetamide, acetamide, n,n-diethyl, n-acetyldiethylamine, unii-6yo81d7st6, n,n-diaethylacetamid german, n,n-diethyl-acetamide, acetic acid, amide, n,n-diethyl, acetamide,n,n-diethyl, n,n-diaethylacetamid, n,n-diethylacetoamide
PubChem CID 12703
IUPAC-Name N,N-Diethylacetamid
SMILES CCN(CC)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylacetamide
Dichte 0.92
Siedepunkt 182°C to 186°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 500 g
Beilstein 1209428
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%