Learn More
N,N-Diethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30370489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370489 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
undefined
Product Code. 30370489 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44352050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylaniline
CAS 91-66-7
Summenformel C10 H15 N
Menge 50 g
Synonym Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccccc1
IUPAC-Name N,N-Diethylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Formelmasse 149.1204