Learn More
N,N-Diethylethan-1,2-diamin, Mikromol™
Artikelnummer. 18093640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18093640 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18093640 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0073.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N-Diethylethan-1,2-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-diethylethane-1,2-diamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H16 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
IUPAC-Name N',N'-Diethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
Menge 100 mg
Formelmasse 116,1313 g/mol