Learn More
N,N-Diethylethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458308 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13458308 10 L Plastikeimer 10 Liter
10050880 1 L Glasflasche 1 Liter
10236523 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 13458308 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114330100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-37-8
MDL-Nummer MFCD00002850
InChI-Schlüssel BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
SMILES CCN(CC)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylethanolamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 51.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C6H15NO
Strukturformel HOCH2CH2N(C2H5)2
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 10 L
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 117.192
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke