Learn More
N,N-Diethylethylendiamin (2-Diethylaminoethylamin), TRC
Artikelnummer. 30041028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4436355G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Summenformel C6 H16 N2
Menge 5 g
Synonym N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
IUPAC-Name N',N'-Diethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
Formelmasse 116.1313