Learn More
N,N-Diethylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713924 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10174100 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10657364 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10713924
Marke: Thermo Scientific Acros 181370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-84-5
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00003287
InChI-Schlüssel SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC-Name N,N-Diethylformamid
SMILES CCN(CC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylformamide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 176.0°C to 177.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON(C2H5)2
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 25 mL
Beilstein 04, 109
Relative Dichte 0.9
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit