Learn More
N,N'-Diethylhydrazindihydrochlorid, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456006 5 g 5 Gramm
11466006 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22317.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7699-31-2 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7699-31-2
Summenformel C4H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
MDL-Nummer MFCD00012523
InChI-Schlüssel NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diethylhydrazine dihydrochloride, n,n'-diethylhydrazine dihydrochloride, unii-x3o3iwe4tg, ccris 8919, hydrazine, 1,2-diethyl-, dihydrochloride, x3o3iwe4tg, 1,2-diethylhydrazine 2hcl, diethylhydrazine dihydrochloride, 1,2-diethyl hydrazine dihydrochloride, 1,2-diethylhydrazine dihydrochlo-ride
PubChem CID 24372
IUPAC-Name 1,2-Diethylhydrazin;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCNNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼169°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3668380
Formelmasse 159.06
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch