missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diethylnicotinamid (Nikethamid), TRC

Artikelnummer. 30040403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040403 2.5 g 2.50 Gramm
30138018 25 g 25 Gramm
30136166 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040403 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4600002.5G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-26-7
Summenformel C10 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, N,N-diethyl-, Nicotinamide, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(N,N-Diethylcarbamoyl)pyridine, Anacardone, Anacordone, Astrocar, Canfodiamina, Carbamidal, Cardamine, Cardiamid, Cardiamide, Cardiamine, Cardimon, Coracon, Coractiv N, Coramine, Coramine (pharmaceutical), Cordiamin, Cordiamine, Corediol, Cormed, Cormid, Cormotyl, Cornotone, Corvin, Corvitol, Corvotone, Diethylnicotinamide, Dynacoryl, Ecoran, Eucoran, Kordiamin, N,N-Diethylnicotinamide, NSC 130820, NSC 169863, NSC 62103, Ni-Cor, Niamine, Nicamide, Nicetamide, Nicethamide, Nicorine, Nicotinic acid diethylamide, Nikardin, Niketamide, Niketamine, Nikethamide, Niketharol, Nikethyl, Nikorin, Niquetamide, Percoral, Pyricardyl, Pyridine-3-carboxydiethylamide, Pyridine-3-carboxylic acid diethylamide, Reformin, Rehormin, Salvacard, Sancora, Solyacord, Stimulin, Ventramine
IUPAC-Name N,N-Diethylpyridin-3-carboxamid
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nikethamide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 178.1106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.