Learn More
N,N'-Diethyloxamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481187
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11481187 25 g 25 Gramm
11491187 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11481187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24167.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-84-9
Summenformel C6H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00043650
InChI-Schlüssel FFYAVOJIYAAUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nn'-diethyloxamide, ethanediamide, n,n'-diethyl, n,n'-diethyloxalamide, n,n-diethyloxamide, n,n'-diethylethanediamide, oxamide, n,n'-diethyl, acmc-1bc1a, n,n'-diethyl-oxalamide, n-ethyl-n'-ethylethane-1,2-diamide, n 1 ,n 2-diethylethanediamide
PubChem CID 69210
SMILES CCNC(=O)C(=O)NCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diethyloxamide
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
IUPAC-Name N,N'-Diethylethandiamid
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%