Learn More
N,N-Diisopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15471728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55471.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4107-98-6 | C12H19N | 177.291 g/mol
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diisopropylanilin wurde für die Synthese von 4-Diisopropyl-Aminobenzonitril verwendet. Es kann für die Synthese von 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on verwendet werden.
Hinweise
Lichtempfindlich. Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4107-98-6
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.291
MDL-Nummer MFCD00048277
InChI-Schlüssel OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
PubChem CID 61329
IUPAC-Name N,N-Di(propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diisopropylaniline
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.91 g/mL
Siedepunkt 95°C to 96°C (11 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit