Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid, TRC
Artikelnummer. 30376547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376547 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45549510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Summenformel C7H14N2
Menge 10 g
Synonym N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
SMILES c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Formelmasse 126.1157