Learn More
N,N'-Diisopropylethylenediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438996 100 g 100 Gramm
11428996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17114.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N'-Diethylethylenediamine is used in the preparation of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroanthracenes by reacting with glyoxal. It acts as a ligand and form coordination complexes with copper(II), which shows thermochromic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diethylethylendiamin wird zur Herstellung von2-Imidazolidincarboxaldehyden und1,4,6,9-Tetraalkyl-1,4,6,9-Tetraaza-5,10-Dioxaperhydroanthrazinen durch Reaktion mit Glyoxal verwendet. Es dient als Ligand und bildet Koordinationskomplexe mit Kupfer(II), das thermochromatische Eigenschaften aufweist.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4013-94-9
Summenformel C8H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
MDL-Nummer MFCD00008864
InChI-Schlüssel MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Dichte 0.798
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.4289
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1735571
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%