missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethyl-1-Dodecylamin N-Oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028666
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11322009

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26065.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229.408 g/mol

N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide is used as a foam builder and stabilizer. It is also used in cosmetics, emollients, conditioners, emulsifiers, dishwasher detergents, shampoos, antistatic, wetting, antibacterial and antifungal agents. Further, it is used to solubilize proteins and to study the conformation and molecular interactions of macromolecules.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
N,N-Dimethyl-1-Dodecylamin-N-Oxid wird als Schaumstoff und Stabilisator verwendet. Es wird auch in Kosmetika, Weichmachern, Pflegemitteln, Emulgatoren, Geschirrspülern, Shampoos, Antistatika, Benetzungsmitteln, antibakteriellen und antimykotischen Mitteln verwendet. Darüber hinaus wird es zum Lösen von Proteinen und zur Untersuchung der Konformation und molekularen Wechselwirkungen von Makromolekülen verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1643-20-5
Summenformel C14H31NO
Molekulargewicht (g/mol) 229.408
MDL-Nummer MFCD00002049
InChI-Schlüssel SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
PubChem CID 15433
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Dichte 0.996
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1769927
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.4
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt