Learn More
N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11360024 5 g 5 Gramm
11370024 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11360024 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00404.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-23-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
It is an aromatic intermediate and in the experimental and theoretical study of the structure of N,N-dimethyl-4-nitroaniline derivatives as model compounds for non-linear optical organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aromatisches Zwischenprodukt und in der experimentellen und theoretischen Untersuchung der Struktur von N,N-Dimethyl-4-Nitroanilinderivaten als Modellverbindungen für nichtlineare optische organische Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in heißem Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-23-2
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00014712
InChI-Schlüssel QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
PubChem CID 7491
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-nitroanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 163°C to 166°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 638087
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency).
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%