Learn More
N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-4-nitroaniline |
| CAS | 100-23-2 |
| Summenformel | C8 H10 N2 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitro-, Aniline, N,N-dimethyl-p-nitro- (8CI), N,N-Dimethyl-4-nitrobenzenamine, 1-(Dimethylamino)-4-nitrobenzene, 4-(Dimethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-dimethylaniline, 4-Nitrodimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-nitroaniline, N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, NSC 9815, p-(Dimethylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N,N-dimethylaniline, p-Nitrodimethylaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-9(2)7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-4-nitroanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.18 |
| Formelmasse | 166.0742 |