Learn More
N,N-Dimethylindol-3-acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-indole-3-acetamide |
| CAS | 91566-04-0 |
| Summenformel | C12 H14 N2 O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-14(2)12(15)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2-(1H-Indol-3-yl)-N,N-Dimethylacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.25 |
| Formelmasse | 202.1106 |