Learn More
N,N-Dimethyl-L-Phenylalanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11985361 1 g Glasflasche 1 Gramm
11995361 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11985361
Marke: Thermo Scientific Acros 440030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17469-89-5 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17469-89-5
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00082539
InChI-Schlüssel HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Synonym n,n-dimethyl-l-phenylalanine, phenylalanine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylphenylalanine, l-phenylalanine, n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, alanine, n,n-dimethyl-3-phenyl-, l, l-phenylalanine,n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 11830289
IUPAC-Name (2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropansäure
SMILES CN(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethyl-L-phenylalanine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225.0°C to 227.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.0950g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.095
Spezifische Drehung 73.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) freely soluble
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver