Learn More
N,N-Dimethyl-n-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474234 250 g 250 Gramm
11454234 10 g 10 Gramm
11464234 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12546.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-n-Octylamin wird als Ionenpaarmittel bei der quantitativen Schätzung von Thiazinamiummethylsulfat in einem pharmazeutischen Präparat mittels HPLC verwendet. Es fungiert als Gegenion in der mobilen Phase zur Trennung von Tetracyclin, Tetracyclinanaloga und deren potentiellen Verunreinigungen durch Umkehrphasen-Ionenpaar-Chromatographie. Darüber hinaus wird es in der Studie von chiralen Trennungen durch Komplexierung mit Proteinen in der Kapillarzonenelektrophorese verwendet. Des Weiteren wird es als mobile Phase in direkter Auflösung und Quantifizierung von (R)- und (S)-Disopyramid eingesetzt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7378-99-6
Summenformel C10H23N
Molekulargewicht (g/mol) 157.30
MDL-Nummer MFCD00009558
InChI-Schlüssel UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC-Name N,N-Dimethyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-n-octylamine
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.765
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.4243
Menge 250 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1698081
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 157.3
Reinheit (%) 95%