Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-d6, TRC
Artikelnummer. 30378986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378986 25 mg
30370292 5 mg
30382937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47676225MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1398066-19-7
Summenformel C8 D6 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.231
Synonym Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, N,N-Di(methyl-d3)-1,4-phenylenediamine, N1,N1-Di(methyl-d3)-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, 4-Amino-N,N-dimethyl-d6-aniline
IUPAC-Name 1-N,1-N-bis(Trideuteriomethyl)Benzol-1,4-Diamin
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formelmasse 142.138