Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylendiaminsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 234°C to 236°C |
| Farbe | Beige-Grau bis Orange oder Braun |
| Siedepunkt | 495°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |
Safety and Handling
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.