Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥ 99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylacetamid |
| Dichte | 0.937 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 1.8 % (100 °F), 11.5 % (160 °F) |
| Flammpunkt | 70 °C (158 °F) |
| Zündpunkt | 914 °F |
| Strukturformel | CH3CON(CH3)2 |
| Dampfdruck | 4 mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C) |
| Beilstein | 1737614 |
| Formelmasse | 87.12 mol |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylacetamide