Specifications
| Chemischer Name oder Material | N, N-Dimethylacetamide |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.94g/cm3 at 20°C |
| Menge | 250 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Formelmasse | 87.12 |