Learn More
N,N-Dimethylacetamid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578654 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15578654 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15578654 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9755.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.88 €
    360.06 € / 1 Liter
    Sparen 94.82 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Headspace-Gaschromatographie
Spezifikation
CAS 127-19-5
Azidität Max. 0,0005 mEq/g
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,0005 %
Prozentgehaltsbereich min. 99,9 %
Summenformel C4H9NO
MDL-Nummer MFCD00008686
UN-Nummer 2810
Wasser Maximal 0,05 %
Synonym Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide