Learn More
N,N-Dimethylacetamid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15508784 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15508784 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. J37207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylacetamid, Acetamid, n,n-dimethyl, Acetdimethylamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylamidacetat, N,N-Dimethylethanamid, Dimethylacetonamid, Acetyldimethylamin, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamid
Menge 500 ml
Flammpunkt 70.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.94 kg
Formelmasse 87.12
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide