Learn More
N,N-Dimethylacetamid-d9, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350528 1 g 1 Gramm
11340528 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11350528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043854.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 116057-81-9 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116057-81-9
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00066061
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
PubChem CID 22789542
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide-d9
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,035 g/mL
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1,438
Menge 1 g
Schmelzpunkt -20 °C
Siedepunkt 165 °C
Strukturformel CD3CON(CD3)2
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2,2,2-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamid
Formelmasse 96.19
Reinheit (%) 99%