Learn More
N,N-Dimethylacetamid, Puriss p.a., ≥99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
:
50 L
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylacetamide |
| CAS | 127-19-5 |
| CAS Max. % | 1 |
| Schmelzpunkt | -20°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.94 g/cm3 (20°C) |
| pH | 4 |
| Siedepunkt | 164°C to 166°C (1013 hPa) |
| Flammpunkt | 64°C |
| Summenformel | C4H9NO |
| Mehr anzeigen |