Learn More
N,N-Dimethylacrylamid, 99.5 %, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394548 250 g 250 Gramm
11384548 50 g 50 Gramm
11304558 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042405.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
N,N-Dimethylacrylamide is a useful monomer for synthetic fibers and plastics. It is also used in the synthesis of photoresponsive polymers and copolymers by grafting polysiloxane on the side chain of DMA by homopolymerization or grafting cellulose to form cellulose polymers and copolymerization of methyl methacrylate with DMA or copolymerization of DMA with styrene and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2680-03-7
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00008626
InChI-Schlüssel YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
IUPAC-Name N,N-Dimethylprop-2-enamid
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacrylamide
Namenshinweis Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Farbe Farblos
Dichte 0.962 g/mL
Siedepunkt 82°C to 84°C (21 mmHg)
Flammpunkt 71°C (161°F)
Strukturformel H2C=CHCON(CH3)2
Brechungsindex 1.473
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1742219
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit