Learn More
N,N-Dimethylacrylamid, TRC
Artikelnummer. 30375135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375135 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4711385G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Summenformel C5H9NO
Menge 5 g
Synonym N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
Formelmasse 99.0684